Läs mer
Cytiva Immobiline™ DryStrip Gels
Handla allt Cytiva ProdukterBeskrivning
Välj från ett omfattande utbud av överlappande Immobiline DryStrip-geler som täcker smala (1 pH-enhet), medium (3 till 5 pH-enheter) och breda (8 pH-enheter) pH-områden. pH-gradienterna i de yttersta ändarna av pH-skalan är olinjära för att fördela proteinerna jämnt över gellängden för att erhålla maximal upplösning.
Fem smala pH-intervall (1 pH-enhet), 24 cm IPG-remsor ger hög upplösning och proteinladdningskapacitet, vilket resulterar i väl separerade fläckar med högt proteininnehåll efter den andra dimensionens separation
- Välj den breda pH 3 till 11 icke-linjära (NL) gradienten Immobiline DryStrip gel för snabb och effektiv screening för att få en bred överblick över den totala proteinfördelningen
- För mer detaljerade studier eller när du använder större proteinmängder, välj mellan fyra nya överlappande remsor som täcker pH 3 till 11.
- Högre upplösning kan erhållas med smalt intervall (1 pH-enhet) Immobiline DryStrip geler
- Använd matchande IPG-buffertar för optimerade körförhållanden
- Använd IPG-remsor direkt efter återsvällning utan ytterligare manipulation
- Streckkodade remsor för bekväm prov- och batchspårning
- Immobiline DryStrip-gelerna rehydreras med en matchande IPG-buffert före användning
- Prover kan inkluderas direkt i rehydreringslösningen för effektiv laddning av utspädda prover eller för laddning av större mängder protein
- Prover kan också laddas efter rehydrering
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Immobiline DryStrip-geler (IPG-remsor) används för isoelektrisk fokusering (IEF), körs som den första dimensionen av 2-D elektrofores eller som en separat applikation. |
| Färg | Färglös |
| pH-intervall | 3 till 10 |
| Produkttyp | Precast Gel |
| Separationstyp | Isoelektrisk fokusering |
| Form | Torkad |
| För användning med (applikation) | Industriella tillämpningar: analytisk kemi, forskning |
| Lutning | Linjär |
| Förvaringskrav | −20 °C |
| Tjocklek (engelska) | 0,19 tum |
| Visa mer |