Läs mer
Cytiva Immobiline™ DryStrip Gels
Produktkod. p-3667537 Handla allt Cytiva Produkter
pH-intervall:
3 till 10
3 till 11
4 till 7
6 till 11
6 till 9
Lutning:
Icke-linjär
Linjär
Längd (metrisk):
7 cm
11 cm
13 cm
18 cm
24 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 11544985
Brand: Cytiva 17123501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Representerar ett omfattande urval av smala, medelstora och breda IPG-remsor. Cytiva Life Sciences™ Immobiline™ DryStrip-geler (IPG-remsor) används för isoelektrisk fokusering (IEF), körs som den första dimensionen av 2-D elektrofores eller som en separat applikation.
Välj från ett omfattande utbud av överlappande Immobiline DryStrip-geler som täcker smala (1 pH-enhet), medium (3 till 5 pH-enheter) och breda (8 pH-enheter) pH-områden. pH-gradienterna i de yttersta ändarna av pH-skalan är olinjära för att fördela proteinerna jämnt över gellängden för att erhålla maximal upplösning.
Fem smala pH-intervall (1 pH-enhet), 24 cm IPG-remsor ger hög upplösning och proteinladdningskapacitet, vilket resulterar i väl separerade fläckar med högt proteininnehåll efter den andra dimensionens separation
  • Välj den breda pH 3 till 11 icke-linjära (NL) gradienten Immobiline DryStrip gel för snabb och effektiv screening för att få en bred överblick över den totala proteinfördelningen
  • För mer detaljerade studier eller när du använder större proteinmängder, välj mellan fyra nya överlappande remsor som täcker pH 3 till 11.
  • Högre upplösning kan erhållas med smalt intervall (1 pH-enhet) Immobiline DryStrip geler
  • Använd matchande IPG-buffertar för optimerade körförhållanden
  • Använd IPG-remsor direkt efter återsvällning utan ytterligare manipulation
  • Streckkodade remsor för bekväm prov- och batchspårning
  • Immobiline DryStrip-gelerna rehydreras med en matchande IPG-buffert före användning
  • Prover kan inkluderas direkt i rehydreringslösningen för effektiv laddning av utspädda prover eller för laddning av större mängder protein
  • Prover kan också laddas efter rehydrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Immobiline DryStrip-geler (IPG-remsor) används för isoelektrisk fokusering (IEF), körs som den första dimensionen av 2-D elektrofores eller som en separat applikation.
Färg Färglös
pH-intervall 3 till 10
Produkttyp Precast Gel
Separationstyp Isoelektrisk fokusering
Form Torkad
För användning med (applikation) Industriella tillämpningar: analytisk kemi, forskning
Lutning Icke-linjär
Förvaringskrav −20 °C
Tjocklek (engelska) 0,19 tum
Tjocklek (metrisk) 0.05 cm
Längd (metrisk) 18 cm
Bredd (engelska) 0,118 tum.
Bredd (metrisk) 0.3 cm