Läs mer
Cytiva Immobiline™ DryStrip Kit och komponenter
Produktkod. 10176674 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Typ:
Anod
Bricka och elektrodhållare
Immobiline DryStrip-kit
Katod
Provkopp
Sample Cup Bar
Torrremssling
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Paket med 4
Paket med 60
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
10176674 Anod 1 uppsättning
10310695 Immobiline DryStrip-kit 1 uppsättning
10565585 Bricka och elektrodhållare Varje
11540694 Provkopp Paket med 60
10489404 Sample Cup Bar Varje
10239624 Torrremssling Paket med 4
10391315 Katod 1 uppsättning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 10176674 missing translation for 'mfr' Cytiva missing translation for 'supplierNo' 18101866
Beräknad leverans: 14-09-2026
Add to basket
Add to basket
Förtillverkad Immobiline DryStrip-geler för att köra den första dimensionen av ett 2-D elektroforesexperiment med Multiphor II elektroforessystem
Kör upp till 12 Immobiline DryStrip strips samtidigt med upp till 100 μL på varje Immobiline DryStrip.
  • Instruktionsmanualen presenterar all nödvändig information för hela metoden för horisontell 2-D elektrofores. Genom lämpliga anpassningar kan SDS-elektroforesen också utföras med användning av vertikal elektroforesutrustning
  • Immobiline DryStrip-kit underlättar provapplicering och körning och utjämning av Immobiline DryStrip för den första dimensionen i 2-D (tvådimensionell) elektrofores
  • Isoelektrisk fokusering med en immobiliserad pH-gradient (IPG), gör äkta isoelektrisk fokusering möjlig och förbättrar avsevärt reproducerbarheten av fläckfördelningen längs pH-gradientaxeln i 2D-kartor
  • Enskilda komponenter finns också tillgängliga separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) Multiphor II Elektroforessystem
Typ Anod