Läs mer
Merck Immobilon™ -E överföringsmembran
Produktkod. 15897531 Handla allt Merck Produkter
Change view
Kvantitet:
1 rulle
10 ark
4 blad
50 ark
Mått (LxB):
1,875 m x 26,5 cm
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
7 x 8,4 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 10
Paket med 4
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Mått (LxB) Förpackningsstorlek
15897531 4 blad 7 x 8,4 cm Paket med 4
15867541 1 rulle 1,875 m x 26,5 cm 1 rulle
16379591 1 rulle 10 m x 8,5 cm -
15807541 50 ark 7 x 8,4 cm Paket med 50
15817541 10 ark 8 x 10 cm Paket med 10
15827541 10 ark 9 x 12 cm Paket med 10
15837541 10 ark 10 x 10 cm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 15897531 Leverantör Merck Leverantörsnummer IEVH07804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 SEK
    417.19 SEK / Paket med 4
    Save 142.81 SEK
    25% Av
I lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Immobilon™ -E tillhandahåller ett PVDF blotting-membran som väter i överföringsbuffert eller vatten och eliminerar behovet av alkoholförvätning.
Funktioner
  • 0,45 μm porstorlek är idealisk för de flesta västerländska blotting-applikationer med kemiluminiscens eller kromogen detektion
  • Sparar tid och minskar avfall genom att eliminera alkoholförvåtningssteget
  • Högre proteinretention ger starkare signal än de flesta nitrocellulosamembran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 8.4 cm
Bredd (metrisk) 7 cm
Beskrivning Lätt att blöta med vatten
För användning med (applikation) Western Blotting
Färg Vitt
Koda IEVH
Yta Plain
Kvantitet 4 blad
Formatera Blad
Material PVDF
Porstorlek 0,45 μm
Mått (LxB) 7 x 8,4 cm