Läs mer
Merck Immobilon™ -E överföringsmembran
Beskrivning
Funktioner
- 0,45μ m porstorlek är idealisk för de flesta Western blotting-applikationer med kemiluminescens eller kromogen detektion
- Sparar tid och minskar slöseri genom att eliminera alkoholförvätningssteget
- Högre proteinretention ger starkare signal än de flesta nitrocellulosamembran
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Bredd (metrisk) | 8.5 cm |
| Beskrivning | Lätt blöt med vatten |
| För användning med (applikation) | Western blotting |
| Bindande kapacitet | Elektrostatisk, hydrofob |
| Färg | Vitt |
| Koda | IEVH |
| Yta | Vanlig |
| Kvantitet | 1 rulle |
| Formatera | Rulla |
| Visa mer |