Läs mer
Merck Immobilon™ -E överföringsmembran
Produktkod. p-7114685 Handla allt Merck Produkter
Change view
Kvantitet:
1 rulle
10 ark
4 blad
50 ark
Mått (LxB):
1,875 m x 26,5 cm
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
7 x 8,4 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 10
Paket med 4
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Mått (LxB) unitSize
15867541 1 rulle 1,875 m x 26,5 cm 1 rulle
16379591 1 rulle 10 m x 8,5 cm -
15897531 4 blad 7 x 8,4 cm Paket med 4
15807541 50 ark 7 x 8,4 cm Paket med 50
15817541 10 ark 8 x 10 cm Paket med 10
15827541 10 ark 9 x 12 cm Paket med 10
15837541 10 ark 10 x 10 cm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15867541 Leverantör Merck Leverantörsnummer IEVH00005
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Immobilon™ -E tillhandahåller ett PVDF blotting-membran som väter i överföringsbuffert eller vatten och eliminerar behovet av alkoholförvätning.
Funktioner
  • 0,45μ m porstorlek är idealisk för de flesta Western blotting-applikationer med kemiluminescens eller kromogen detektion
  • Sparar tid och minskar slöseri genom att eliminera alkoholförvätningssteget
  • Högre proteinretention ger starkare signal än de flesta nitrocellulosamembran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Lätt blöt med vatten
För användning med (applikation) Western Blotting
Färg Vitt
Koda IEVH
Yta Vanlig
Kvantitet 1 rulle
Formatera Rulla
Material PVDF
Porstorlek 0,45μ m
Mått (LxB) 1,875 m x 26,5 cm