Läs mer
Merck Immobilon™ -FL PVDF-membran
Produktkod. 10452792 Handla allt Merck Produkter
Kvantitet:
1 rulle
10 ark
Formatera:
Ark
Rulla
Mått (LxB):
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 tum)
20 x 20 cm (7,9 x 7,9 tum)
26,5 cm x 1,875 m (10,4 tum x 6,2 fot)
26,5 cm x 3,75 m (10,4 tum x 12,3 fot)
7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 tum)
8,5 cm x 10 m (3,3 tum x 32,8 fot)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10452792
Brand: Merck undefined
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad specifikt för Western blots och proteinsekvensering. Immobilon™ -FL PVDF-överföringsmembran är enkla ytor med 0,45μ m porer och har lägre bakgrundsfluorescens än andra membran. Finns i 10 och 20 cm rutor och en 3,75 m rulle.
  • Det första överföringsmembranet optimerat för fluorescensapplikationer
  • Extremt låg bakgrund förbättrar känsligheten för alla fluorescensdetektionsprotokoll
  • Kompatibel med alla vanliga fluorescerande prober vid alla excitations- och emissionsvåglängder
  • Idealisk för multiplexering och kemifluorescensapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 26.5 cm
Bredd (metrisk) 3.75 m
För användning med (applikation) Fluorescens, kemifluorescens, kromogen, kemiluminescens
Färg Vitt
Koda IPFL
Kvantitet 1 rulle
Bredd (engelska) 12.3 ft.
Formatera Rulla
Material PVDF
Längd (engelska) 10,4 tum
Porstorlek 0,45μ m
Mått (LxB) 26,5 cm x 3,75 m (10,4 tum x 12,3 fot)
Visa mer Visa mindre
Om inte annat anges i vår katalog eller annan företagsdokumentation som medföljer produkten/produkterna, är våra produkter endast avsedda för forskningsanvändning och ska inte användas för något annat ändamål, vilket inkluderar men inte är begränsat till, otillåten kommersiell användning, in vitro diagnostisk användning, ex vivo eller in vivo terapeutisk användning eller någon typ av konsumtion eller applicering på människor eller djur.