Läs mer
Merck Immobilon™ -FL PVDF-membran
Handla allt Merck Produkter
Kvantitet:
1 rulle
10 ark
Formatera:
Ark
Rulla
Mått (LxB):
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 tum)
20 x 20 cm (7,9 x 7,9 tum)
26,5 cm x 1,875 m (10,4 tum x 6,2 fot)
26,5 cm x 3,75 m (10,4 tum x 12,3 fot)
7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 tum)
8,5 cm x 10 m (3,3 tum x 32,8 fot)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Det första överföringsmembranet optimerat för fluorescensapplikationer
- Extremt låg bakgrund förbättrar känsligheten för alla fluorescensdetektionsprotokoll
- Kompatibel med alla vanliga fluorescerande prober vid alla excitations- och emissionsvåglängder
- Idealisk för multiplexering och kemifluorescensapplikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 10 cm |
| Bredd (metrisk) | 10 cm |
| För användning med (applikation) | Fluorescens, kemifluorescens, kromogen, kemiluminescens |
| Färg | Vitt |
| Koda | IPFL |
| Kvantitet | 10 ark |
| Bredd (engelska) | 3,9 tum. |
| Formatera | Ark |
| Material | PVDF |
| Längd (engelska) | 3,9 tum. |
| Visa mer |
Om inte annat anges i vår katalog eller annan företagsdokumentation som medföljer produkten/produkterna, är våra produkter endast avsedda för forskningsanvändning och ska inte användas för något annat ändamål, vilket inkluderar men inte är begränsat till, otillåten kommersiell användning, in vitro diagnostisk användning, ex vivo eller in vivo terapeutisk användning eller någon typ av konsumtion eller applicering på människor eller djur.