Läs mer
Merck Immobilon™ -FL PVDF-membran
Produktkod. 16319601 Handla allt Merck Produkter
Change view
Kvantitet:
1 rulle
10 ark
Formatera:
Ark
Rulla
Mått (LxB):
10 x 10 cm (3,9 x 3,9 tum)
20 x 20 cm (7,9 x 7,9 tum)
26,5 cm x 1,875 m (10,4 tum x 6,2 fot)
26,5 cm x 3,75 m (10,4 tum x 12,3 fot)
7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 tum)
8,5 cm x 10 m (3,3 tum x 32,8 fot)
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Formatera Mått (LxB) unitSize
16319601 1 rulle Rulla 8,5 cm x 10 m (3,3 tum x 32,8 fot) Varje
10452792 1 rulle Rulla 26,5 cm x 3,75 m (10,4 tum x 12,3 fot) 1 rulle
15740319 1 rulle Rulla 26,5 cm x 1,875 m (10,4 tum x 6,2 fot) -
10777074 10 ark Ark 7 x 8,4 cm (2,8 x 3,3 tum) Paket med 10
10599942 10 ark Ark 10 x 10 cm (3,9 x 3,9 tum) Paket med 10
10113432 10 ark Ark 20 x 20 cm (7,9 x 7,9 tum) Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16319601 Leverantör Merck Leverantörsnummer IPFL85R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5925.00 SEK
    5396.48 SEK / Paket med 1
    Save 528.52 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Immobilon-FL PVDF, 0,45 μm, 8,5 cm x 10 m rulle
Designad specifikt för Western blots och proteinsekvensering. Immobilon™ -FL PVDF-överföringsmembran är enkla ytor med 0,45μ m porer och har lägre bakgrundsfluorescens än andra membran. Finns i 10 och 20 cm rutor och en 3,75 m rulle.
  • Det första överföringsmembranet optimerat för fluorescensapplikationer
  • Extremt låg bakgrund förbättrar känsligheten för alla fluorescensdetektionsprotokoll
  • Kompatibel med alla vanliga fluorescerande prober vid alla excitations- och emissionsvåglängder
  • Idealisk för multiplexering och kemifluorescensapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 8.5 cm
Bredd (metrisk) 10 m
Beskrivning Immobilon-FL överföringsmembran
För användning med (applikation) Fluorescens, kemifluorescens, kromogen, kemiluminescens
Färg Vitt
Kvantitet 1 rulle
Bredd (engelska) 32.8 ft.
Formatera Rulla
Material PVDF
Längd (engelska) 3,3 tum.
Porstorlek 0,45μ m
Mått (LxB) 8,5 cm x 10 m (3,3 tum x 32,8 fot)
Visa mer Visa mindre
Om inte annat anges i vår katalog eller annan företagsdokumentation som medföljer produkten/produkterna, är våra produkter endast avsedda för forskningsanvändning och ska inte användas för något annat ändamål, vilket inkluderar men inte är begränsat till, otillåten kommersiell användning, in vitro diagnostisk användning, ex vivo eller in vivo terapeutisk användning eller någon typ av konsumtion eller applicering på människor eller djur.