Beskrivning
Blandade cellulosaestrar, utan ytaktiva ämnen
0,45μ m (0,45 mikron filter) porstorlek blandade cellulosaestrar, utan ytaktiva ämnen, överföringsmembran för western blotting med användning av kromogena, radioaktiva eller fluorescerande detektionsmetoder.
Specifikationer
Especificaciones
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Material | MCE |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Flödeshastighet | 60 ml/min x cm 2 |
| För användning med (applikation) | Klarning av vätskor; Steriliserande filtrering av vävnadsodlingsmedia, tillsatser, antibiotika; Luftövervakning; Partikelanalys; Partikelavlägsnande; Biologiska analyser (receptorbindningsstudier, TCA fällningar etc.). |
| Typ av membran | Vanlig |
| Typ | Blotting Membran |
| Vätbarhet | Hydrofil |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Immobilon-NC Triton-free 85mm disc
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?