Description
Blandade cellulosaestrar, utan ytaktiva ämnen
0,45μ m (0,45 mikron filter) porstorlek blandade cellulosaestrar, utan ytaktiva ämnen, överföringsmembran för western blotting med användning av kromogena, radioaktiva eller fluorescerande detektionsmetoder.
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Material | MCE |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Flödeshastighet | 60 ml/min x cm 2 |
| För användning med (applikation) | Klarning av vätskor; Steriliserande filtrering av vävnadsodlingsmedia, tillsatser, antibiotika; Luftövervakning; Partikelanalys; Partikelavlägsnande; Biologiska analyser (receptorbindningsstudier, TCA fällningar etc.). |
| Typ av membran | Vanlig |
| Typ | Blotting Membran |
| Vätbarhet | Hydrofil |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Immobilon-NC Triton-free 85mm disc
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose