Läs mer
Merck Immobilon-NC överföringsmembran
Produktkod. 10533372 Handla allt Merck Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10533372 100 mm Paket med 50
1 options
Produktkod. 10533372 Leverantör Merck Leverantörsnummer HATF10050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5080.00 SEK
    4430.00 SEK / Paket med 50
    Save 650.00 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximal känslighet med minimal bakgrund, lämplig för både kemiluminiscenta och radioaktiva detektionssystem
Biologiskt inerta blandningar av cellulosaacetat och cellulosanitrat har gjorts MF-Millipore™ membranfilter ett av de mest använda membranen i analytiska och forskningsapplikationer. MF-Millipore™ filter utan Triton™ ytaktivt ämne innehåller minimala mängder vätmedel och har ett lägre vattenextraktionsbart innehåll än standard MF-Millipore™ filter.Funktioner och fördelar:
  • Mångsidigt filter för biologiska och miljömässiga övervakningsapplikationer
  • Finns i en rad porstorlekar, färgad svart eller vit, med eller utan rutnät
  • Kompatibel med etylenoxid, gammabestrålning och autoklavsteriliseringsmetoder
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Luftflödeshastighet 4 l/min x cm 2
    Bubble Point vid 23 °C,≥ 2,1 bar, luft med vatten
    Formatera Skiva
    Material MCE
    Porstorlek 0,45 μm
    Filterkod HATF
    För användning med (applikation) Western blotting
    Porositet 0.79
    Yttyp Vanlig
    Temperatur (metrisk) Max 75 °C
    Temperaturområde (metriskt) Max. 75 °C
    Tjocklek (metrisk) 150μ m
    Typ Blotting Membran
    Diameter (metrisk) 100 mm
    Diameterfilter (metriskt). 100 mm