Beskrivning
- Kompatibla fläckar: Coomassie briljantblått, Amidosvart, Indien bläck, Ponceau-S rött, Kolloidalt guld, CPTS, Toluidinblått, Genomlysning, Sypro™ rubin
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Filterkod: IPVH; I mmobilon-P PVDF-membran |
| För användning med (applikation) | Western blotting; Immunoblotting (västerländsk); Dot blot |
| Bindande kapacitet | Elektrostatisk, hydrofob |
| Färg | Vitt |
| Koda | IPVH |
| Yta | Vanlig |
| Kvantitet | 1 |
| Formatera | Rulla |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Visa mer |