Beskrivning
- Kompatibla fläckar: Coomassie briljantblått, Amidosvart, Indien bläck, Ponceau-S rött, Kolloidalt guld, CPTS, Toluidinblått, Genomlysning, Sypro™ rubin
hydrofob, transfer, membran, pvdf
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Filterkod: ISEQ; I mmobilon-PSQ överföringsmembran |
| För användning med (applikation) | Western blotting; Immunoblotting (västerländsk); Dot blot |
| Bindande kapacitet | Elektrostatisk, hydrofob |
| Färg | Vitt |
| Koda | ISEQ |
| Yta | Vanlig |
| Formatera | Rulla |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Mått (LxB) | 1,875 m x 26,5 cm |