Läs mer
Merck Immobilon™ -PSQ PVDF-membran
Handla allt Merck Produkter
Mått (LxB):
10 m x 8.5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26 x 26 cm
26,5 cm x 3,75 m
7 x 8,4 cm
8 x 10 cm
8,5 x 13,5 cm
9 x 12 cm
Formatera:
Ark
Rulla
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 10
Paket med 50
Beskrivning
Innehåller
Immobilon-PSQ-membran, PVDF, 0,2 μm, 8,5 cm x10 m rulle
- Kompatibla fläckar: Coomassie briljantblått, Amidosvart, Indien bläck, Ponceau-S rött, Kolloidalt guld, CPTS, Toluidinblått, Genomlysning, Sypro™ rubin
hydrofob, transfer, membran, pvdf
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Bredd (metrisk) | 8.5 cm |
| Beskrivning | Filterkod: ISEQ; I mmobilon-PSQ överföringsmembran |
| För användning med (applikation) | Kemiluminescens, kromogen, radioaktiv detektion |
| Bindande kapacitet | Elektrostatisk, hydrofob |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1 |
| Formatera | Rulla |
| Material | PVDF |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Visa mer |