Beskrivning
- Ekonomiskt, ekologiskt, flytande täckglas som torkar över natten
- Vattenbaserad bas för immunfärgning och andra tekniker
- Icke-fluorescerande medium med låg viskositet
- Motstår blekning och polymeriserar snabbt för enklare hantering av färdiga objektglas
- Brytningsindex: 1,495± 0,002 (vätska); 1,586± 0,002 (torr)
- Viskositet: Låg (120-160 cps vid 24 °C)
- pH: 8,0 från 8,8 vid 21 till 24 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Fryst sektion, immunoperoxidastekniker och immunfluorescerande preparat |
| Kvantitet | 20 ml |
| Produkttyp | Shandon Immu-fäste |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- shandon mount
- Fara
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H373-Kan orsaka organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: toluene, butyl methacylate, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, butyl benzyl phthalate