Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Immune Monitoring Panel, 65plex
Produktkod. 16362054
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. 16362054
Brand: Invitrogen™ EPX65010065901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De ProcartaPlex Human Immune Monitoring Panel 65plex möjliggör studier av immunfunktion genom att analysera 65 proteinmål i en enda brunn med Luminex xMAP teknologi.
De ProcartaPlex Human Immune Monitoring Panel 65plex möjliggör studier av immunfunktion genom att analysera 65 proteinmål i en enda brunn med Luminex xMAP teknologi. Analysera 65 cytokin-, kemokin- och tillväxtfaktormål samtidigt för effektiv profilering av immunsvar, upptäckt av biomarkörer och validering. Panelen tillhandahålls i ett bruksfärdigt format med individuella flaskor med infångnings- och detektionsreagens formulerade i 1X koncentration, vilket kräver mindre pipettering och experimentell installation. Detta kit är inte kompatibelt med MAGPIX instrument. MAGPIX användare bör använda Human Immune Monitoring Panel för MAGPIX 65plex(kat.nr EPX650-16500-901) som består av två separata kit: ett 43-plex och ett 22-plex kit speciellt utformat för att användas på MAGPIX instrument som kan detektera upp till 50 mål samtidigt.
ProcartaPlex förkonfigurerade paneler testas omfattande för analytkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex panelerna levereras med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund).
Mål [pärlregion]:
Cytokiner: G-CSF (CSF-3) [42], GM-CSF [44], IFN alfa [48], IFN gamma [43], IL-1 alfa [62], IL-1 beta [18], IL-2 [19], IL-3 [73], IL-4 [20], IL-5 [21], [21], IL-6 [21], [5] (CXCL8) [27], IL-9 [52], IL-10 [28], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-15 [65], IL-16 [70], IL-17A (CTLA-8) [36], IL-18 [66], [62], [1-2 IL], [1-20], [1] IL-23 [63], IL-27 [14], IL-31 [37], LIF [15], M-CSF [67], MIF [53], TNF alfa [45], TNF beta [54], TSLP [80]
Kemokiner: BLC (CXCL13) [29], ENA-78 (CXCL5) [82], Eotaxin (CCL11) [33], Eotaxin-2 (CCL24) [37], Eotaxin-3 (CCL26) [77], Fractalkine (CX3CL1) [59], IP-alfa-1) (CCL) (CCL) [6CCL) [22], I-TAC (CXCL11) [57], MCP-1 (CCL2) [51], MCP-2 (CCL8) [8], MCP-3 (CCL7) [68], MDC (CCL22) [87], MIG (CXCL9) [69], MIP-1 alfa (CCL3) [12], MCCL-[12] (CCL20) [56], SDF-1 alfa (CXCL12) [13]
Tillväxtfaktorer/regulatorer: FGF-2 [75], HGF [46], MMP-1 [64], NGF beta [55], SCF [39], VEGF-A [78]
Lösliga receptorer: APRIL [88], BAFF [86], CD30 [84], CD40L (CD154) [74], IL-2R (CD25) [22], TNF-RII [85], TRAIL (CD253) [58], TWEAK [97]
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
Funktioner inkluderar:
•Reproducerbara, tillförlitliga —resultat validerade som en panel enligt den högsta industristandarden, inklusive proteinmålskombinabilitet och korsreaktivitetstestning
• Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda –25 50μ L prov
• Väletablerad Luminex teknologin mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda 25 –50μ L-—prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
QuantiGene RNA-testning —av en maskin, två applikationer
Få djupare insikt med komplementära och mycket korrelerande genuttryck och proteinanalyser. Med den största multiplexpanelen för mätning av protein och RNA kan du nu profilera fler biomarkörer med mindre prov. The Immune Response 80-Plex Human QuantiGene Plex Panel (kat. nr. QGP-180-10080) möjliggör effektiv profilering av immunsvar och upptäckt av biomarkörer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Ej kombinerbar
Detektionsmetod fluorescens
Analyskänslighet Se analysintyg
Analysintervall Se analysintyg
Formatera Multiplexsats
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter
Provvolym Serum, plasma: 25μ L; CCS: 50μ L
Innehåll och lagring
•2 injektionsflaskor Human Standard Mix M (lyofiliserad)
• 1 injektionsflaska Capture Bead Mix (1X)
• 1 flaska Biotinylated Detection Antibody Mix (1X)
• 2 flaskor Human Control-High
• 2 injektionsflaskor Human Control-Low
• 1 flaska läsbuffert (1X)
• 1 flaska tvättbuffert (10X)
• 1 flaska Streptavidin-PE (1X)
• 1 flaska universell analysbuffert (1X)
• 8-rörs remsa
• Självhäftande film
• Plattbottnad 96-brunnars platta, svart Förvaras
vid 2 C °till 8 °C
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi