Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Human Immune Response Panel, 80plex
Produktkod. 17807260
Change view
Kvantitet:
96 tester
Produktkod. Kvantitet
17807260 96 tester
1 options
Produktkod. 17807260 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer EPX80010080901
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
De ProcartaPlex Human Immune Response Panel 80plex möjliggör studier av immunfunktion genom att analysera 80 proteinmål i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi.
The ProcartaPlex Human Immune Response Panel 80plex enables the study of immune function by analyzing 80 protein targets in a single well using Luminex xMAP technology. Analyze 80 cytokine, chemokine, and growth factor targets simultaneously for efficient immune response profiling, biomarker discovery, and validation. The panel is provided in a ready-to-use format with individual vials of capture and detection reagents formulated at 1X concentration, requiring less pipetting and experimental setup.
ProcartaPlex preconfigured panels are extensively tested for analyte combinability, interference, and cross-reactivity to provide the highest level of validation and precision. All ProcartaPlex panels are supplied with the necessary reagents to perform the assay.This kit is not compatible with the MAGPIX instrument.
De ProcartaPlex Human Immune Response Panel 80plex möjliggör studier av immunfunktion genom att analysera 80 proteinmål i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi. Analysera 80 cytokin-, kemokin- och tillväxtfaktormål samtidigt för effektiv profilering av immunsvar, upptäckt av biomarkörer och validering. Panelen tillhandahålls i ett bruksfärdigt format med individuella flaskor med infångnings- och detektionsreagens formulerade i 1X koncentration, vilket kräver mindre pipettering och experimentell installation.
ProcartaPlex förkonfigurerade paneler testas omfattande för analytkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex panelerna levereras med nödvändiga reagenser för att utföra analysen. Detta kit är inte kompatibelt med MAGPIX instrument .
Mål [pärlregion]
  • Cytokiner: G-CSF [42], GM-CSF [44], IFN alfa [48], IFN gamma [43], IL-10 [28], IL-12p70 [34], IL-13 [35], IL-15 [65], IL-16 [70], IL-16 ILpha], [36], [36] IL-1 beta [18], IL-2 [19], IL-20 [81], IL-21 [72], IL-22 [76], IL-23 [63], IL-27 [14], IL-3 [73], IL-31 [37], IL-34 [79], IL-37 [5] , IL-37 [5] [25], IL-7 [26], IL-8 [27], IL-9 [52], LIF [15], M-CSF [67], MIF [53], TNF beta [54], TNF alfa [45], TSLP [80]
  • Kemokiner: BLC [29], CCL1 (I-309) [83], CCL17 (TARC) [91], CCL21 (6Ckine/SLC) [96], CCL23 (MPIF) [98], CCL25 (TECK) [94], CXCL6 (GCP-2) [99], [3], Eotaxin-3], Eotaxin-78 [99], [3] [30], Eotaxin-3 [49], Fractalkine (CX3CL1) [59], Gro-alpha (CXCL1) [61], IP-10 (CXCL10) [22], I-TAC (CXCL11) [57], MCP-1 (CCL2) [51], MCP-2 (CCL7) [6], MCP-4 (CCL8) [6] (CCL13) [90], MDC (CCL22) [87], MIG (CXCL9) [69], MIP-1 alfa (CCL3) [12], MIP-1 beta (CCL4) [47], MIP-2 alfa (CXCL2) [95], MIP-3 beta (CCL19) [33] [93] [93]
  • Tillväxtfaktorer: NGF beta [55], FGF-2 [75], HGF [46], MMP-1 [64], SCF [39], VEGF-A [78]
  • Lösliga receptorer: APRIL [88], BAFF [86], CD30 [84], CD40L (CD154) [74], IL-2R (CD25) [9], TNF-RII [85], TRAIL [58], TREM-1 [13], TWEAK [97]
  • Serinproteaser: Granzyme A [38], Granzyme B [77]
  • Lektinpentraxin: Gal-3 [89], PTX3 [100]
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
  • Reproducerbara, tillförlitliga resultat —validerade som en panel enligt den högsta industristandarden, inklusive proteinmålskombinabilitet och korsreaktivitetstestning
  • Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda 25 50–μ L prov
  • Väletablerad Luminex teknologi —den mest refererade multiplexeringsplattformen för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda –25 50μ —L-prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information och tillgängliga produkter.
QuantiGene RNA-testning —av en maskin, två applikationer
Få djupare insikt med komplementära och mycket korrelerande genuttryck och proteinanalyser. Med den största multiplexpanelen för mätning av protein och RNA kan du nu profilera fler biomarkörer med mindre prov. The Immune Response 80-Plex Human QuantiGene Plex Panel (kat. nr. QGP-180-10080) möjliggör effektiv profilering av immunsvar och upptäckt av biomarkörer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multiplexpanel
Kvantitet 96 tester
Art Människa
Kombinerbarhet Ej kombinerbar
Analyskänslighet Se analysintyg
Analysintervall Se analysintyg
Formatera Multiplexsats
För användning med (utrustning) Luminex™ Instrument
Interassay CV Mindre än 15 %
Intraassay CV Mindre än 15 %
Produktlinje ProcartaPlex
Provtyp Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter
Provvolym Serum, plasma: 25μ L, CCS: 50μ L
Innehåll och lagring
•4 injektionsflaskor Human Standard Mix (lyofiliserad)
• 2 flaskor Control High
• 2 injektionsflaskor Control Low
• 1 injektionsflaska Capture Bead Mix (1X)
• 1 flaska Biotinylated Detection Antibody Mix (1X)
• 1 flaska Läsbuffert (1X)
• 1 flaska tvättbuffert (10X)
• 1 flaska Streptavidin-PE (1X)
• 8-rörsremsa
• Självhäftande film
• Plattbottnad 96-brunnars tallrik, svart Förvaras
vid 2 C °till 8 °C.
Frakt skick Våt is
Forskningsområde Immunologi