Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler Klar
Beskrivning
Välj mellan fyra ytor och en mängd olika brunnar och konfigurationer. Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler erbjuder ett optimalt urval av produkter för den specifika analysen. De erbjuder lot-to-lot-tillförlitlighet och reproducerbarhet från bra till brunn.
Välj mellan LockWell , BreakApart och brytbara 1x8-moduler i standardramar med 96 brunnar.
- För fastfasimmunoanalyser, t.ex ELISA
- Val av fyra ytor för optimal bindning
- Fristående moduler är lätta att hantera
- Alfanumeriskt system för enkel orientering
- Passar standardutrustning
- Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat
- Polystyren
Val av yta
- PolySorp™, Immulon™ 1B och Universal Binding (UB) för adsorption av hydrofoba molekyler
- Medisorp™ och Immulon 2HB är lätt hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding (EB) är hydrofila och idealiska för antikroppssandwichanalyser
- MultiSorp™ är mycket hydrofila och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner
Beställningsinfo
dimVolymMetricWell
Specifikationer
Specifikationer
| Bindande egendom | Hydrofil |
| Certifierad | Ja |
| Formatera | Stripplåt |
| Lock | Utan lock |
| Beskrivning | Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Förpackning | 25 Pk., 50 Fall |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Remsplatta |
| Material | Polystyren |
| Visa mer |