Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler klar, C8 LockWell , MediSorp
BIOPHARMA
Produktkod. 10012391
Change view
Ytbehandling:
MediSorp
Förpackningsstorlek:
Paket med 60
Produktkod. Ytbehandling Förpackningsstorlek
10012391 MediSorp Paket med 60
1 options
Produktkod. 10012391 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 446470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6740.00 SEK
    6009.08 SEK / Paket med 60
    Save 730.92 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Välj mellan fyra ytor och en mängd olika brunnar och konfigurationer. Immuno Brytbara moduler erbjuder ett optimalt urval av produkter för den specifika analysen.
Välj mellan fyra ytor och en mängd olika brunnar och konfigurationer. Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler erbjuder ett optimalt urval av produkter för den specifika analysen. De erbjuder lot-to-lot-tillförlitlighet och reproducerbarhet från bra till brunn.
Välj mellan LockWell , BreakApart och brytbara 1x8-moduler i standardramar med 96 brunnar.
  • För fastfasimmunoanalyser, t.ex ELISA
  • Val av fyra ytor för optimal bindning
  • Fristående moduler är lätta att hantera
  • Alfanumeriskt system för enkel orientering
  • Passar standardutrustning
  • Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat
  • Polystyren
Val av yta
  • PolySorp™, Immulon™ 1B och Universal Binding (UB) för adsorption av hydrofoba molekyler
  • Medisorp™ och Immulon 2HB är lätt hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding (EB) är hydrofila och idealiska för antikroppssandwichanalyser
  • MultiSorp™ är mycket hydrofila och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Brytbara remsor
Bindande egendom Lätt hydrofil
Certifierad Ja
Lock Utan lock
Beskrivning Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Förpackning 60 askar
Färg Klart
Produkttyp Ram
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 250μ L
Ytbehandling MediSorp
Well Shape Runda, böjda kanter, platt botten (C-brunn)
För användning med (applikation) För bindning av en mängd olika biomolekyler
nr per ärende 60
Antal per förpackning 10
Plattblockering Ingen
Målmolekyl Proteiner