Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler Klar
Descrizione
Välj mellan fyra ytor och en mängd olika brunnar och konfigurationer med Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler, som erbjuder tillförlitlighet, reproducerbarhet från väl till brunn och ett optimalt val av produkter för den specifika analysen.
Välj mellan LockWell , BreakApart och brytbara 1x8-moduler i standardramar med 96 brunnar.
Funktioner
- För fastfasimmunanalyser, t.ex ELISA
- Val av fyra ytor för optimal bindning
- Fristående moduler är lätta att hantera
- Alfanumeriskt system för enkel orientering
- Passar standardutrustning
- Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat
- Polystyren
Val av yta:
- PolySorp™, Immulon™ 1B och Universal Binding (UB) för adsorption av hydrofoba molekyler
- Medisorp™ och Immulon 2HB är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding (EB) är hydrofila och idealiska för antikroppssandwichanalyser
- MultiSorp™ är mycket hydrofila och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner
Specifica
Specifica
| Breaapart | Brytbara remsor (LockWell ) |
| Bindande egendom | Hydrofobisk |
| Certifierad | Nej |
| Formatera | Stripplåt |
| Lock | Utan lock |
| Beskrivning | Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | Innerförpackning om 5 |
| Färg | Klart |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.