Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler Klar
BIOPHARMA
Produktkod. 10450153
Ytbehandling:
MaxiSorp
MultiSorp
PolySorp
Universalbindning
Well Shape:
Rund
Rund, C Botten
Rund, plan botten (F-brunn)
Runt, Starwell
Antal per förpackning:
5
10
50
Produkttyp:
Mikroplattremsa
Ram
Remsplatta
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
Produktkod. 10450153
Brand: Thermo Scientific™ 446639
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj mellan fyra ytor och en mängd olika brunnar och konfigurationer med dessa immunbrytbara moduler, som erbjuder ett optimalt urval av produkter för den specifika analysen.
Välj mellan fyra ytor och en mängd olika brunnar och konfigurationer med Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler, som erbjuder tillförlitlighet, reproducerbarhet från väl till brunn och ett optimalt val av produkter för den specifika analysen.
Välj mellan LockWell , BreakApart och brytbara 1x8-moduler i standardramar med 96 brunnar.
  • För fastfasimmunoanalyser, t.ex ELISA
  • Val av fyra ytor för optimal bindning
  • Fristående moduler är lätta att hantera
  • Alfanumeriskt system för enkel orientering
  • Passar standardutrustning
  • Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat
  • Polystyren
Val av yta
  • PolySorp™, Immulon™ 1B och Universal Binding (UB) för adsorption av hydrofoba molekyler
  • Medisorp™ och Immulon 2HB är lätt hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding (EB) är hydrofila och idealiska för antikroppssandwichanalyser
  • MultiSorp™ är mycket hydrofila och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Brytbara remsor
Bindande egendom Hydrofil
Certifierad Ja
Formatera Stripplåt
Beskrivning Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Förpackning 10 Pk., 60 Fall
Färg Klart
Produkttyp Mikroplattremsa
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 320μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 250μ L
Ytbehandling MaxiSorp
Well Shape Rund
För användning med (applikation) För antikroppssandwichanalyser
nr per ärende 60
Antal per förpackning 10
Plattblockering Ingen
Målmolekyl Antikroppar (glykoproteiner)