Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler Klar
Ytbehandling:
MaxiSorp
MultiSorp
PolySorp
Universalbindning
Well Shape:
Rund
Rund, C Botten
Rund, plan botten (F-brunn)
Runt, Starwell
Antal per förpackning:
5
10
50
Produkttyp:
Mikroplattremsa
Ram
Remsplatta
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
Beskrivning
Välj mellan fyra ytor och en mängd olika brunnar och konfigurationer med Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler, som erbjuder tillförlitlighet, reproducerbarhet från väl till brunn och ett optimalt val av produkter för den specifika analysen.
Välj mellan LockWell , BreakApart och brytbara 1x8-moduler i standardramar med 96 brunnar.
Funktioner
- För fastfasimmunanalyser, t.ex ELISA
- Val av fyra ytor för optimal bindning
- Fristående moduler är lätta att hantera
- Alfanumeriskt system för enkel orientering
- Passar standardutrustning
- Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat
- Polystyren
Val av yta:
- PolySorp™, Immulon™ 1B och Universal Binding (UB) för adsorption av hydrofoba molekyler
- MediSorp™ och Immulon 2HB är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding (EB) är hydrofila och idealiska för antikroppssandwichanalyser
- MultiSorp™ är mycket hydrofila och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Breaapart | Brytbara remsor |
| Bindande egendom | Hydrofil |
| Certifierad | Ja |
| Formatera | Stripplåt |
| Lock | Utan lock |
| Beskrivning | Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 10 Pk., 60 Fall |
| Bindningstyp | Adsorption |
| Visa mer |