Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler Klar
BIOPHARMA
Produktkod. 10506371
Change view
Ytbehandling:
MaxiSorp
MultiSorp
PolySorp
Universalbindning
Well Shape:
Rund
Rund, C Botten
Rund, plan botten (F-brunn)
Runt, Starwell
Antal per förpackning:
5
10
50
Produkttyp:
Mikroplattremsa
Ram
Remsplatta
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ytbehandling Well Shape Antal per förpackning Produkttyp Förpackningsstorlek
10506371 MaxiSorp Rund, C Botten 10 Remsplatta Paket med 60
10439962 PolySorp Rund, C Botten 5 Remsplatta Paket med 60
10449121 MultiSorp Rund, C Botten 10 Ram Paket med 60
10450153 MaxiSorp Rund 10 Mikroplattremsa Paket med 60
10172211 MaxiSorp Runt, Starwell 10 Mikroplattremsa Paket med 60
10306191 PolySorp Rund, C Botten 5 Mikroplattremsa Paket med 60
10459192 MaxiSorp Rund, C Botten 5 Remsplatta Paket med 60
10557915 Universalbindning Rund, plan botten (F-brunn) 50 Mikroplattremsa Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10506371 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 446469
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6780.00 SEK
    4872.96 SEK / Paket med 60
    Save 1907.04 SEK
    28% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Välj mellan fyra ytor och en mängd olika brunnar och konfigurationer med dessa immunbrytbara moduler, som erbjuder ett optimalt urval av produkter för den specifika analysen.
Välj mellan fyra ytor och en mängd olika brunnar och konfigurationer med Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler, som erbjuder tillförlitlighet, reproducerbarhet från väl till brunn och ett optimalt val av produkter för den specifika analysen.
Välj mellan LockWell , BreakApart och brytbara 1x8-moduler i standardramar med 96 brunnar.
Funktioner
  • För fastfasimmunanalyser, t.ex ELISA
  • Val av fyra ytor för optimal bindning
  • Fristående moduler är lätta att hantera
  • Alfanumeriskt system för enkel orientering
  • Passar standardutrustning
  • Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat
  • Polystyren
Val av yta:
  • PolySorp™, Immulon™ 1B och Universal Binding (UB) för adsorption av hydrofoba molekyler
  • MediSorp™ och Immulon 2HB är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding (EB) är hydrofila och idealiska för antikroppssandwichanalyser
  • MultiSorp™ är mycket hydrofila och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Brytbara remsor (LockWell )
Bindande egendom Hydrofil
Certifierad Ja
Formatera Stripplåt
Lock Utan lock
Beskrivning Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Förpackning 10 Pk.
Färg Klart
Produkttyp Remsplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 350μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 250μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, C Botten
För användning med (applikation) För antikroppssandwichanalyser
nr per ärende 60
Antal per förpackning 10
Plattblockering Ingen
Kvantitet 60/Cs.
Målmolekyl Antikroppar (glykoproteiner)
Well Design C8