Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler Klar
Produktkod. p-4525323
Ytbehandling:
MaxiSorp
MultiSorp
PolySorp
Universalbindning
Well Shape:
Rund
Rund, C Botten
Rund, plan botten (F-brunn)
Runt, Starwell
Antal per förpackning:
5
10
50
Produkttyp:
Mikroplattremsa
Ram
Remsplatta
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
Produktkod. 10439962
Brand: Thermo Scientific™ 446442
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj mellan fyra ytor och en mängd olika brunnar och konfigurationer med dessa immunbrytbara moduler, som erbjuder ett optimalt urval av produkter för den specifika analysen.
Välj mellan fyra ytor och en mängd olika brunnar och konfigurationer med Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler, som erbjuder tillförlitlighet, reproducerbarhet från väl till brunn och ett optimalt val av produkter för den specifika analysen.
Välj mellan LockWell , BreakApart och brytbara 1x8-moduler i standardramar med 96 brunnar.
Funktioner
  • För fastfasimmunanalyser, t.ex ELISA
  • Val av fyra ytor för optimal bindning
  • Fristående moduler är lätta att hantera
  • Alfanumeriskt system för enkel orientering
  • Passar standardutrustning
  • Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat
  • Polystyren
Val av yta:
  • PolySorp™, Immulon™ 1B och Universal Binding (UB) för adsorption av hydrofoba molekyler
  • Medisorp™ och Immulon 2HB är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding (EB) är hydrofila och idealiska för antikroppssandwichanalyser
  • MultiSorp™ är mycket hydrofila och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Brytbara remsor (LockWell )
Bindande egendom Hydrofobisk
Certifierad Nej
Formatera Stripplåt
Lock Utan lock
Beskrivning Hög optisk kvalitet för pålitliga resultat
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Förpackning Innerförpackning om 5
Färg Klart
Produkttyp Remsplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 350μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 250μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling PolySorp
Well Shape Rund, C Botten
För användning med (applikation) För adsorption av hydrofoba molekyler
nr per ärende 60
Antal per förpackning 5
Plattblockering Ingen
Kvantitet 60/Cs.
Målmolekyl Lipider
Well Design C8