Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Brytbara moduler i vitt och svart
BIOPHARMA
Produktkod. 10521834
Change view
Ytbehandling:
MaxiSorp
PolySorp
Universalbindning
Färg:
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Paket med 60
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ytbehandling Färg unitSize
10521834 PolySorp Svart Paket med 60
10063743 MaxiSorp Svart Paket med 60
10435205 PolySorp Vitt Paket med 60
10436473 MaxiSorp Vitt Paket med 60
10089174 Universalbindning Svart Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10521834 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 446473
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll brunnarna på plats med dessa brytbara moduler i vitt och svart, vilket säkerställer att fluorescens- och luminescensanalyser är lätta att hantera.
Håll brunnar säkert på plats med Thermo Scientific™ Brytbara moduler i vitt och svart, vilket säkerställer att fluorescens- och luminescensanalyser är lätta att hantera.
Funktioner
  • Högkvalitativa polystyrenbrunnar
  • Val av två passiva ytor för att möjliggöra analysoptimering
  • C8-remsor ger flexibilitet med provstorlek och optimal tvättprestanda
  • Lätt att hantera; singel välhållen lika lätt som remsor
  • Kompatibel med vanlig instrumentering
Val av yta:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ och Universal Binding (UB) är för adsorption av hydrofoba molekyler.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalyser.
Vit:
  • Opak och reflekterande yta
  • Låg korssnack och minimal bakgrund
Svart:
  • Opak och ljusabsorberande yta
  • Minimal korshörning och bakåtspritt ljus
Anmärkning:
Tillgängligheten kan variera beroende på land.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Brytbara remsor
Bindande egendom Hydrofobisk
Certifierad Ja
Formatera Stripplåt
Detektionsmetod fluorescens
Array 8 x 12
Förpackning 60 askar
Bindningstyp Adsorption
Färg Svart
Produkttyp Mikroplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 350μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 250μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling PolySorp
Well Shape Rund, C Botten
För användning med (applikation) fluorescens
nr per ärende 60
Antal per förpackning 10
Plattblockering Ingen
Kvantitet 60/Cs.
Målmolekyl Lipider