Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Klara standardmoduler, max. arbetsvolym: 330 μL
Produktkod. 10753696
Change view
Ytbehandling:
Immulon 4 HBX
Förpackningsstorlek:
Paket med 320
Produktkod. Ytbehandling Förpackningsstorlek
10753696 Immulon 4 HBX Paket med 320
1 options
Produktkod. 10753696 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 6404
Beräknad leverans: 16-11-2026
Lägg i varukorgen
Immuno Rensa standardmoduler Nunc™ , Immulon™ och Microtiter™ modulplattor som är utvecklade för ELISA tekniker och passar standardutrustning.
Thermo Scientific™ Immuno Rensa standardmoduler Nunc™ , Immulon™ och Microtiter™ modulplattor som är utvecklade för ELISA tekniker och passar standardutrustning. Deras format ger flexibel användning av komponenter med små provstorlekar. Modulerna erbjuder lot-till-lot-tillförlitlighet, reproducerbarhet från väl till brunn och stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
Thermo Scientific standardmoduler är remsplåtar med solida moduler som enkelt kan sättas in och tas bort från sin ram. Detta förbättrar användningen av plattan med mindre provstorlekar.
  • Flera bandformat: 8-brunnars remsa, 12-brunnars remsa, 16-brunnars remsa (två kolumner med 8 brunnar)
  • Flera brunnsformer: platt botten, C-botten (radiekant), U-formade brunnar, StarWells (brunnar har fenor för att öka ytan och förbättra prestandan)
  • Flera ytor för att maximera analysprestanda
  • Moduler förblir i ram när de vänds upp och ned
  • Stapelbar ram märkt för lockorientering
  • Polystyrenbrunnar i polyetenram
  • Ext. Mått: 128x 86 mm
Val av yta
  • PolySorp™, Immulon 1B och Universal Binding (UB) för adsorption av hydrofoba molekyler
  • Medisorp™ och Immulon 2HB är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding (EB) är hydrofila och idealiska för antikroppssandwichanalyser
  • MultiSorp™ är mycket hydrofila och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner
Beställningsinformation:
Fristående moduler. Katt. nr 95029440 och 464394 är certifierade. Ramar och moduler tillgängliga separat. Tätningstejp och remsor finns tillgängliga. Färgkodade moduler finns tillgängliga på begäran. Kontakta din kundtjänst eller säljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Brytbara remsor
Bindande egendom Hydrofil
Certifikat och efterlevnad Certifierad för adsorption av IgG; CV av< 5 % mellan brunnarna
Certifierad Ja
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Förpackning 320 Pk., 320 Fall
Bindningstyp Adsorption
Färg Klart
Produkttyp Oinramad – Använd Frame 6604
Material Polystyren
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 330μ l
Ytbehandling Immulon 4 HBX
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
nr per ärende 320
Antal per förpackning 320
Plattblockering Ingen
Målmolekyl Antikroppar (glykoproteiner)
Well Design F12