Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Tydliga standardmoduler, inramade
Beskrivning
Thermo Scientific™ Immuno Rensa standardmoduler Nunc™ , Immulon™ och Microtiter™ modulplattor som är utvecklade för ELISA tekniker och passar standardutrustning. Deras format ger flexibel användning av komponenter med små provstorlekar. Modulerna erbjuder lot-till-lot-tillförlitlighet, reproducerbarhet från väl till brunn och stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
Thermo Scientific standardmoduler är remsplåtar med solida moduler som enkelt kan sättas in och tas bort från sin ram. Detta förbättrar användningen av plattan med mindre provstorlekar.
- Flera bandformat: 8-brunnars remsa, 12-brunnars remsa, 16-brunnars remsa (två kolumner med 8 brunnar)
- Flera brunnsformer: platt botten, C-botten (radiekant), U-formade brunnar, StarWells (brunnar har fenor för att öka ytan och förbättra prestandan)
- Flera ytor för att maximera analysprestanda
- Moduler förblir i ram när de vänds upp och ned
- Stapelbar ram märkt för lockorientering
- Polystyrenbrunnar i polyetenram
- Ext. Mått: 128x 86 mm
Val av yta
- PolySorp™, Immulon 1B och Universal Binding (UB) för adsorption av hydrofoba molekyler
- Medisorp™ och Immulon 2HB är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding (EB) är hydrofila och idealiska för antikroppssandwichanalyser
- MultiSorp™ är mycket hydrofila och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner
Beställningsinformation:
Fristående moduler. Katt. nr 95029440 och 464394 är certifierade. Ramar och moduler tillgängliga separat. Tätningstejp och remsor finns tillgängliga. Färgkodade moduler finns tillgängliga på begäran. Kontakta din kundtjänst eller säljare för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Breaapart | Nej |
| Bindande egendom | Lätt hydrofil |
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad för adsorption av IgG; CV av< 5 % mellan brunnarna |
| Certifierad | Ja |
| Lock | Med lock |
| Detektionsmetod | Kolorimetrisk |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 10 Pk., 60 Fall |
| Bindningstyp | Adsorption |
| Färg | Klart |
| Visa mer |