Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Rensa standardmoduler
BIOPHARMA
Produktkod. 10554831
Change view
Ytbehandling:
Förbättrad bindning
Hydrofil
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Volym (metrisk) Fungerar:
250 μl
250μ L
330μ l
350μ l
Well Shape:
Böjda kanter, platt botten (C-brunn)
Rund
Rund, C Botten
Rund, plan botten (F-brunn)
Well Design:
C12
C8
F12
F16 (2x8 brunnar)
F8
U16
U8
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 120
Paket med 3
Paket med 320
Paket med 480
Paket med 50
Paket med 60
Paket med 640
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ytbehandling Volym (metrisk) Fungerar Well Shape Well Design Förpackningsstorlek
10554831 MaxiSorp 350μ l Rund, plan botten (F-brunn) F8 Paket med 60
10721634 MaxiSorp 350μ l Rund, plan botten (F-brunn) F8 Paket med 120
10294021 PolySorp 250 μl Böjda kanter, platt botten (C-brunn) C8 Paket med 60
10574941 MaxiSorp 250μ L Rund, C Botten C8 Paket med 60
10274071 PolySorp 250μ L Rund, C Botten C8 Paket med 60
10172881 MaxiSorp 250μ L Rund, C Botten C8 Paket med 60
10032391 MediSorp 350μ l Rund, plan botten (F-brunn) F8 Paket med 60
10052411 MultiSorp 350μ l Rund, plan botten (F-brunn) F8 Paket med 60
10797921 MaxiSorp 350μ l Rund, plan botten (F-brunn) F16 (2x8 brunnar) Paket med 60
10673832 PolySorp 350μ l Rund, plan botten (F-brunn) F8 Paket med 60
12799995 Hydrofil 250μ L Rund U16 Paket med 320
10174811 MaxiSorp 350μ l Rund, plan botten (F-brunn) F16 (2x8 brunnar) Paket med 320
11675661 MaxiSorp 350μ l Rund, plan botten (F-brunn) F16 (2x8 brunnar) Paket med 3
10738091 PolySorp 350μ l Rund, plan botten (F-brunn) F16 (2x8 brunnar) Paket med 320
10227541 MaxiSorp 350μ l Rund, plan botten (F-brunn) F8 Paket med 640
10748091 PolySorp 350μ l Rund, plan botten (F-brunn) F8 Paket med 640
10244551 MaxiSorp 250μ L Rund, C Botten C12 Paket med 60
10505411 PolySorp 250μ L Rund, C Botten C12 Paket med 60
10386231 MaxiSorp 250μ L Rund U8 Paket med 60
10396231 PolySorp 250μ L Rund U8 Paket med 60
10079074 Immulon 2 HB 330μ l Rund, plan botten (F-brunn) F12 Paket med 320
10406165 Immulon 2 HB 330μ l Rund, plan botten (F-brunn) F12 Paket med 100
10364025 Immulon 1 B 330μ l Rund, plan botten (F-brunn) F12 Paket med 100
11570095 Immulon 1 B 330μ l Rund, plan botten (F-brunn) F12 Paket med 480
10753886 Immulon 4 HBX 330μ l Rund, plan botten (F-brunn) F12 Paket med 100
10695757 Förbättrad bindning 350μ l Rund, plan botten (F-brunn) F8 Paket med 50
10497305 Immulon 1 B 330μ l Rund, plan botten (F-brunn) F12 Paket med 320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Produktkod. 10554831 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 468667
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9270.00 SEK
    5942.31 SEK / Paket med 60
    Save 3327.69 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Utför applikationer som ger bra reproducerbarhet med dessa immunoklara standardmoduler. Tillverkad för att passa standardutrustning.
Utför applikationer som ger bra reproducerbarhet med Thermo Scientific™ Immuno Rensa standardmoduler, som har Nunc™ , Immulon™ och Microtiter™ modulplattor utvecklade för ELISA tekniker. Tillverkade för att passa standardutrustning, moduler ger flexibel användning av komponenter med små provstorlekar. De stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
Thermo Scientific standardmoduler är remsplåtar med solida moduler som enkelt kan sättas in och tas bort från sin ram. Detta förbättrar användningen av plattan med mindre provstorlekar.
  • Flera bandformat: 8-brunnars remsa, 12-brunnars remsa, 16-brunnars remsa (två kolumner med 8 brunnar)
  • Flera brunnsformer: platt botten, C-botten (radiekant), U-formade brunnar, StarWells (brunnar har fenor för att öka ytan och förbättra prestandan)
  • Flera ytor för att maximera analysprestanda
  • Moduler förblir i ram när de vänds upp och ned
  • Stapelbar ram märkt för lockorientering
  • Polystyrenbrunnar i polyetenram
  • Ext. Mått: 128x 86 mm
Val av yta
  • PolySorp™, Immulon 1B och Universal Binding (UB) för adsorption av hydrofoba molekyler
  • Medisorp™ och Immulon 2HB är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding (EB) är hydrofila och idealiska för antikroppssandwichanalyser
  • MultiSorp™ är mycket hydrofila och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner
Beställningsinformation:
Fristående moduler. Katt. nr 95029440 och 464394 är certifierade. Ramar och moduler tillgängliga separat. Tätningstejp och remsor finns tillgängliga. Färgkodade moduler finns tillgängliga på begäran. Kontakta din kundtjänst eller säljare för mer information.
Certifikat
Produkter som anges i diagrammet är certifierade för: Adsorption av IgG; CV av< 5 % mellan brunnar; alla resultat +/-10% från medelvärde; och bakgrund för alla brunnar +/-0,005 absorbansenheter från medelvärde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bindande egendom Hydrofil
Certifikat och efterlevnad Certifierad för adsorption av IgG; CV av< 5 % mellan brunnarna
Certifierad Ja
Formatera Stripplåt
Lock Utan lock
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Förpackning 12 innerpåsar med 5 st vardera
Färg Klart
Produkttyp Remsplatta
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 400μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 350μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
nr per ärende 60
Antal per förpackning ROC 5, ROS 10
Plattblockering Ingen
Kvantitet 60/Cs.
Målmolekyl Antikroppar (glykoproteiner)
Well Design F8