Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Rensa standardmoduler
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10695757
Ytbehandling:
Förbättrad bindning
Hydrofil
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Volym (metrisk) Fungerar:
250 μL
250μ L
330μ l
350μ l
Well Shape:
Curved Edges, Flat Bottom (C-well)
Rund
Rund, C Botten
Rund, plan botten (F-brunn)
Well Design:
C12
C8
F12
F16 (2x8 brunnar)
F8
U16
U8
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 120
Paket med 320
Paket med 50
Paket med 60
Paket med 640
Produktkod. 10695757
Brand: Thermo Scientific™ 95029100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför applikationer som ger bra reproducerbarhet med dessa immunoklara standardmoduler. Tillverkad för att passa standardutrustning.
Utför applikationer som ger bra reproducerbarhet med Thermo Scientific™ Immuno Rensa standardmoduler, som har Nunc™ , Immulon™ och Microtiter™ modulplattor utvecklade för ELISA tekniker. Tillverkade för att passa standardutrustning, moduler ger flexibel användning av komponenter med små provstorlekar. De stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
Thermo Scientific standardmoduler är remsplåtar med solida moduler som enkelt kan sättas in och tas bort från sin ram. Detta förbättrar användningen av plattan med mindre provstorlekar.
  • Flera bandformat: 8-brunnars remsa, 12-brunnars remsa, 16-brunnars remsa (två kolumner med 8 brunnar)
  • Flera brunnsformer: platt botten, C-botten (radiekant), U-formade brunnar, StarWells (brunnar har fenor för att öka ytan och förbättra prestandan)
  • Flera ytor för att maximera analysprestanda
  • Moduler förblir i ram när de vänds upp och ned
  • Stapelbar ram märkt för lockorientering
  • Polystyrenbrunnar i polyetenram
  • Ext. Mått: 128x 86 mm
Val av yta
  • PolySorp™, Immulon 1B och Universal Binding (UB) för adsorption av hydrofoba molekyler
  • Medisorp™ och Immulon 2HB är något hydrofila och binder en mängd olika biomolekyler
  • MaxiSorp™, Immulon 4 HBX och Enhanced Binding (EB) är hydrofila och idealiska för antikroppssandwichanalyser
  • MultiSorp™ är mycket hydrofila och fungerar bra för glykaner och vattenlösliga proteiner
Beställningsinformation:
Fristående moduler. Katt. nr 95029440 och 464394 är certifierade. Ramar och moduler tillgängliga separat. Tätningstejp och remsor finns tillgängliga. Färgkodade moduler finns tillgängliga på begäran. Kontakta din kundtjänst eller säljare för mer information.
Certifikat
Produkter som anges i diagrammet är certifierade för: Adsorption av IgG; CV av< 5 % mellan brunnar; alla resultat +/-10% från medelvärde; och bakgrund för alla brunnar +/-0,005 absorbansenheter från medelvärde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Nej
Bindande egendom Hydrofil
Certifikat och efterlevnad Certifierad för adsorption av IgG; CV av< 5 % mellan brunnarna
Certifierad Ja
Formatera Stripplåt
Lock Med lock
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Förpackning 5 Pk., 50 ärenden
Färg Klart
Produkttyp Ram
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 400μ l
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 350μ l
Ytbehandling Förbättrad bindning
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
nr per ärende 50
Antal per förpackning 5
Plattblockering Ingen
Målmolekyl Antikroppar (glykoproteiner)
Well Design F8