Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mus Immuno-Oncology Checkpoint Panel 2, 7plex
Beskrivning
De ProcartaPlex Mus Immuno-Oncology Checkpoint Panel 2 7plex möjliggör cancerforskning genom att analysera 7 proteinmål i en enda brunn med Luminex xMAP teknologi. Samtidig detektering av dessa immunsamstimulerande och samhämmande kontrollpunktsmål kan ge information om immunaktivering och homeostas under cancer och autoimmunitet. Panelen tillhandahålls i ett bruksfärdigt format med individuella flaskor med infångnings- och detektionsreagens formulerade i 1X koncentration, vilket kräver mindre pipettering och experimentell installation. Det går inte att kombinera med simplex eller andra paneler. Den kompletterar Mouse Immuno-Oncology Checkpoint Panel 4plex (kat.nr EPX040-20830-901) som tillhandahåller 4 ytterligare proteinmål inom samma forskningsområde.
ProcartaPlex förkonfigurerade paneler testas omfattande för analytkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex panelerna levereras med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
Mållista [pärlregion]: CD137L (4-1BBL) [74], CD152 (CTLA4) [77], CD276 (B7-H3) [67], CD80 [15], PD-1 [73], PD-L1 [29], PD-L2 [53]
Om ProcartaPlex analyser för Luminex plattform
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
- Reproducerbara, tillförlitliga resultat —validerade som en panel enligt den högsta industristandarden, inklusive proteinmålskombinabilitet och korsreaktivitetstestning
- Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda 25 50–μ L prov
- Väletablerad Luminex teknologin —mycket refererad multiplexeringsplattform för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda –25 50μ —L-prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex pärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgade med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (t.ex. Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX ). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så att ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multiplexpanel |
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Mus |
| Kombinerbarhet | Ej kombinerbar |
| Analyskänslighet | Se analysintyg |
| Analysintervall | Se analysintyg |
| Formatera | Multiplexsats |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Produktlinje | ProcartaPlex™ |
| Provtyp | Serum, Plasma, Cellkultursupernatanter |
| Visa mer |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.