Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler vit och svart, Immulon , F12, Microlite 2 380 μL
Beskrivning
Genomför fluorescens- och luminescensbaserade immunanalyser och bindningsanalyser med Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler vit och svart.
Funktioner
- Finns i remsor med åtta, 12 eller 16 brunnar
- Inramad eller oinramad för val av optimal analys
- Plattbottnade eller C-formade brunnar
- Val av tre yttyper för optimal bindning
- Vitt format för högsta möjliga signalreflektion med låg bakgrundsfluorescens; rekommenderas för epifluorescens
- Svart format för att minska bakåtspridningsljus som kan påträffas vid epifluorescens
- Transparent eller tydligt format endast för användning i Time Resolved Fluorescence-applikationer
Val av yta:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ och Microlite™ 1+ är för adsorption av hydrofoba molekyler.
- Microlite 2+ är något hydrofilt och binder en mängd olika biomolekyler.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalys.
Specifikationer
Specifikationer
| Breaapart | Brytbara remsor |
| Bindande egendom | Lätt hydrofil |
| Certifierad | Nej |
| Detektionsmetod | Kemiluminescens |
| Förpackning | 320 Pk., 320 Fall |
| Bindningstyp | Adsorption |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Mikroplattremsa |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |