Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler vit och svart
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10060591
Ansicht ändern
Click to view available options
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Volym (metrisk) Tja:
350 μL
380μ L
400 μL
Ytbehandling:
Hydrofobisk
MaxiSorp
PolySorp
Packungsgröße:
Paket med 320
Paket med 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Färg Volym (metrisk) Tja Ytbehandling Packungsgröße
10060591 Svart 400 μL PolySorp Paket med 60
10376231 Vitt 350 μL MaxiSorp Paket med 60
10040591 Vitt 350 μL PolySorp Paket med 60
10080611 Klart 350 μL MaxiSorp Paket med 60
10759081 Svart 400 μL MaxiSorp Paket med 60
10634247 Vitt 380μ L Hydrofobisk Paket med 320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10060591 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 475523
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Genomför fluorescens- och luminescensbaserade immunanalyser och bindningsanalyser med dessa immunostandardmoduler vita och svarta.
Genomför fluorescens- och luminescensbaserade immunanalyser och bindningsanalyser med Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler vit och svart.
Funktioner
  • Finns i 8-, 12- eller 16-brunnars remsor
  • Inramad eller oinramad för val av optimal analys
  • Plattbottnade eller C-formade brunnar
  • Val av tre yttyper för optimal bindning
  • Vitt format för högsta möjliga signalreflektion med låg bakgrundsfluorescens; rekommenderas för epifluorescens
  • Svart format för att reducera bakåtspridning av ljus, som kan förekomma vid epifluorescens
  • Transparent eller tydligt format endast för användning i tidsupplösta fluorescensapplikationer
Val av yta:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ och Microlite™ 1+ är för adsorption av hydrofoba molekyler.
  • Microlite 2+ är något hydrofilt och binder en mängd olika biomolekyler.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Breaapart Nej
Bindande egendom Hydrofobisk
Certifierad Nej
Formatera Standard
Detektionsmetod fluorescens
Array 8 x 12
Förpackning 60 askar
Bindningstyp Adsorption
Färg Svart
Produkttyp Mikroplattremsa
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 400 μL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 350μ l
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling PolySorp
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
För användning med (applikation) fluorescens
nr per ärende 60
Antal per förpackning 5
Plattblockering Ingen
Kvantitet 60/Cs.
Målmolekyl Lipider
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.