Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler vit och svart
BIOPHARMA
Produktkod. 10080611
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Volym (metrisk) Tja:
350 μL
380μ L
400 μL
Ytbehandling:
Hydrofobisk
MaxiSorp
PolySorp
Förpackningsstorlek:
Paket med 320
Paket med 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Volym (metrisk) Tja Ytbehandling Förpackningsstorlek
10080611 Klart 350 μL MaxiSorp Paket med 60
10376231 Vitt 350 μL MaxiSorp Paket med 60
10040591 Vitt 350 μL PolySorp Paket med 60
10759081 Svart 400 μL MaxiSorp Paket med 60
10060591 Svart 400 μL PolySorp Paket med 60
10634247 Vitt 380μ L Hydrofobisk Paket med 320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10080611 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 437915
I lager
Lägg i varukorgen
Genomför fluorescens- och luminescensbaserade immunanalyser och bindningsanalyser med dessa immunostandardmoduler vita och svarta.
Genomför fluorescens- och luminescensbaserade immunanalyser och bindningsanalyser med Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler vit och svart.
Funktioner
  • Finns i 8-, 12- eller 16-brunnars remsor
  • Inramad eller oinramad för val av optimal analys
  • Plattbottnade eller C-formade brunnar
  • Val av tre yttyper för optimal bindning
  • Vitt format för högsta möjliga signalreflektion med låg bakgrundsfluorescens; rekommenderas för epifluorescens
  • Svart format för att reducera bakåtspridning av ljus, som kan förekomma vid epifluorescens
  • Transparent eller tydligt format endast för användning i tidsupplösta fluorescensapplikationer
Val av yta:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ och Microlite™ 1+ är för adsorption av hydrofoba molekyler.
  • Microlite 2+ är något hydrofilt och binder en mängd olika biomolekyler.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Nej
Bindande egendom Hydrofil
Certifierad Ja
Formatera Standard
Detektionsmetod Kolorimetrisk
Array 8 x 12
Förpackning 60 askar
Färg Klart
Produkttyp Mikroplattremsa
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 350 μL
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 250μ L
Sterilitet Icke-steril
Ytbehandling MaxiSorp
Well Shape Rund, C Botten
För användning med (applikation) ELISA
nr per ärende 60
Antal per förpackning 5
Plattblockering Ingen
Kvantitet 60/Cs.
Målmolekyl Antikroppar (glykoproteiner)