Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler vit och svart
BIOPHARMA
Produktkod. 10634247
Change view
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Volym (metrisk) Tja:
350μ L
380μ L
400μ L
Ytbehandling:
Hydrofobisk
MaxiSorp
PolySorp
Förpackningsstorlek:
Paket med 320
Paket med 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Volym (metrisk) Tja Ytbehandling Förpackningsstorlek
10634247 Vitt 380μ L Hydrofobisk Paket med 320
10376231 Vitt 350μ L MaxiSorp Paket med 60
10040591 Vitt 350μ L PolySorp Paket med 60
10080611 Klart 350μ L MaxiSorp Paket med 60
10759081 Svart 400μ L MaxiSorp Paket med 60
10060591 Svart 400μ L PolySorp Paket med 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10634247 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 7566
I lager
Lägg i varukorgen
Genomför fluorescens- och luminescensbaserade immunanalyser och bindningsanalyser med dessa immunostandardmoduler vita och svarta.
Genomför fluorescens- och luminescensbaserade immunanalyser och bindningsanalyser med Thermo Scientific™ Immuno Standardmoduler vit och svart.
Funktioner
  • Finns i 8-, 12- eller 16-brunnars remsor
  • Inramad eller oinramad för val av optimal analys
  • Plattbottnade eller C-formade brunnar
  • Val av tre yttyper för optimal bindning
  • Vitt format för högsta möjliga signalreflektion med låg bakgrundsfluorescens; rekommenderas för epifluorescens
  • Svart format för att reducera bakåtspridning av ljus, som kan förekomma vid epifluorescens
  • Transparent eller tydligt format endast för användning i tidsupplösta fluorescensapplikationer
Val av yta:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ och Microlite™ 1+ är för adsorption av hydrofoba molekyler.
  • Microlite 2+ är något hydrofilt och binder en mängd olika biomolekyler.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ är hydrofil och idealisk för antikroppssandwichanalys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Breaapart Brytbara remsor
Bindande egendom Hydrofobisk
Certifierad Nej
Formatera Stripplåt
Lock Utan lock
Detektionsmetod Kemiluminescens
Array 1 x 12
Förpackning 320 Pk., 320 Fall
Bindningstyp Adsorption
Färg Vitt
Produkttyp Mikroplattremsa
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 380μ L
Antal Wells 96
Volym (metrisk) Fungerar 330μ l
Ytbehandling Hydrofobisk
Well Shape Rund, plan botten (F-brunn)
För användning med (applikation) Luminescens
nr per ärende 320
Antal per förpackning 320
Plattblockering Ingen
Målmolekyl Lipider