Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Rör och proppar
Description
Återskapa resultat gång på gång med Thermo Scientific™ Immuno Rör och proppar, idealiska för ELISA fastfas RIA och flytande fas RIA-analyser. Dessa produkter stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
Funktioner
- Erbjuds i val av tre ytor för optimal bindning
- Tre rörstorlekar med proppar tillgängliga (beställs separat)
- Passar standardutrustning
Val av yta:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ är en hydrofob yta som företrädesvis binder biomolekyler som har hydrofoba domäner.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ är en hydrofil yta som är optimerad för att binda IgG och som även uppvisar ökad bindning av många andra proteiner och biomolekyler som har hydrofil/hydrofob karaktär.
- Thermo Scientific™ Mini-Sorp™ är ett polyetenbaserat material som ger en lågbindande yta.
Rör för vätskefasimmunanalys (kat.nr. 443990, 468608):
- MiniSorp yta
- Gjuten av speciell polyetenformulering
- För vätskefasimmunanalyser, inklusive RIA, för lagring av reagens eller uppsamling av kromatografiska fraktioner
Immunanalysrör i fast fas:
- PolySorp och MaxiSorp ytor tillgängliga för val av optimal bindning
- För fastfasimmunotekniker som IRMA, ELISA och ILMA
- Certifierad bindningshomogenitet
- Högkvalitativ –polystyren för optimal kvalitet
- StarTubes design ger högre känslighet och snabbare analystider
- Förbättrar analysens känslighet och minskar inkubationstiderna
Rekommenderas för:
- ELISA
- Fast fas RIA
- RIA i flytande fas
- Provförvaring
Specifications
Specifications
| Material | Polyeten |
| Produkttyp | Propp |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Antal per förpackning | 600 |
| nr per ärende | 3600 |
| Volym (metrisk) | Ej tillämpligt |
| För användning med (utrustning) | 11 mm Nunc-Immuno-rör |