Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Rör och proppar
Material:
Polyeten
Polystyren
Diameter (metrisk) Yttre:
11 mm
12 mm
15 mm
Produkttyp:
Immuno Rör och propp
Immuno Stjärnrör och propp
Immunrör och propp
Propp
För användning med (utrustning):
11 mm Nunc-Immuno-rör
12 mm Nunc-Immuno-rör
15 mm Nunc-Immuno-rör
Immuno Rör
Immuno Tube
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1800
Paket med 2400
Paket med 300
Paket med 3000
Paket med 3600
Paket med 500
Beskrivning
Återskapa resultat gång på gång med Thermo Scientific™ Immuno Rör och proppar, idealiska för ELISA fastfas RIA och flytande fas RIA-analyser. Dessa produkter stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
Features:
- Offered in choice of three surfaces for optimal binding
- Three tube sizes with stoppers available (ordered separately)
- Fits standard equipment
Choice of Surface:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ is a hydrophobic surface that preferentially binds biomolecules that have hydrophobic domains.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ is a hydrophilic surface that is optimized for binding IgG and also displays increased binding of many other proteins and biomolecules that possess hydrophilic/hydrophobic character.
- Thermo Scientific™ Mini-Sorp™ is a polyethylene-based material that provides a low-binding surface.
Liquid Phase Immunoassay Tubes (Cat. Nos. 443990, 468608):
- MiniSorp surface
- Molded from special polyethylene formulation
- For liquid phase immunoasssays, including RIA, for storing of reagents, or collecting chromatographic fractions
Solid Phase Immunoassay Tubes:
- PolySorp and MaxiSorp surfaces available for choice of optimal binding
- For solid phase immuno techniques such as IRMA, ELISA and ILMA
- Certified binding homogeneity
- High–quality polystyrene for optimal quality
- StarTube design gives higher sensitivity and faster assay times
- Enhances assay sensitivity and reduces incubation times
Recommended for:
- ELISA
- Solid Phase RIA
- Liquid Phase RIA
- Sample storage
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Produkttyp | Immunrör och propp |
| Yta | MaxiSorp |
| Längd (metrisk) | 70 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Certifikat och efterlevnad | MaxiSorp tubes are certified for IgG binding (tube to tube % CV less than 5%) |
| Antal per förpackning | 180 |
| nr per ärende | 1800 |
| Volym (metrisk) | 4 ml |
| För användning med (utrustning) | Immuno Tube |