Läs mer
Thermo Scientific™ Immuno Rör och proppar
Produktkod. 10643452
Change view
Material:
Polyeten
Polystyren
Diameter (metrisk) Yttre:
11 mm
12 mm
15 mm
Produkttyp:
Immuno Rör och propp
Immuno Stjärnrör och propp
Propp
För användning med (utrustning):
11 mm Nunc-Immuno-rör
12 mm Nunc-Immuno-rör
15 mm Nunc-Immuno-rör
Immuno Provrör
Immuno Rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1200
Paket med 1800
Paket med 2400
Paket med 300
Paket med 3000
Paket med 3600
Paket med 500
Paket med 600
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Diameter (metrisk) Yttre Produkttyp För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10643452 Polyeten 11 mm Immuno Rör och propp - -
11371775 Polyeten 11 mm Propp 11 mm Nunc-Immuno-rör Paket med 600
10316141 Polyeten 11 mm Propp 11 mm Nunc-Immuno-rör Paket med 3600
10172831 Polyeten 15 mm Propp 15 mm Nunc-Immuno-rör Paket med 2400
11381775 Polyeten 15 mm Propp 15 mm Nunc-Immuno-rör Paket med 300
11351785 Polyeten 12 mm Propp 12 mm Nunc-Immuno-rör Paket med 500
10736662 Polyeten 12 mm Propp 12 mm Nunc-Immuno-rör Paket med 3000
10254071 Polyeten 12 mm Immuno Rör och propp Immuno Rör Paket med 3000
10419962 Polystyren 12 mm Immuno Rör och propp Immuno Rör Paket med 3000
10596171 Polystyren 11 mm Immuno Rör och propp Immuno Provrör Paket med 1800
10419002 Polyeten 15 mm Immuno Rör och propp Immuno Rör Paket med 1200
10104421 Polystyren 12 mm Immuno Stjärnrör och propp Immuno Rör Paket med 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10643452 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 466982
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4990.00 SEK
    4328.76 SEK / Paket med 3600
    Save 661.24 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Reproducera resultat gång på gång med dessa immunrör och proppar, idealiska för ELISA fastfas RIA och flytande fas RIA-analyser.
Återskapa resultat gång på gång med Thermo Scientific™ Immuno Rör och proppar, idealiska för ELISA fastfas RIA och flytande fas RIA-analyser. Dessa produkter stöds av branschledande kvalitetsstandarder och certifieringar.
Funktioner
  • Erbjuds i val av tre ytor för optimal bindning
  • Tre rörstorlekar med proppar tillgängliga (beställs separat)
  • Passar standardutrustning
Val av yta:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ är en hydrofob yta som företrädesvis binder biomolekyler som har hydrofoba domäner.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ är en hydrofil yta som är optimerad för att binda IgG och som även uppvisar ökad bindning av många andra proteiner och biomolekyler som har hydrofil/hydrofob karaktär.
  • Thermo Scientific™ Mini-Sorp™ är ett polyetenbaserat material som ger en lågbindande yta.
Rör för vätskefasimmunanalys (kat.nr. 443990, 468608):
  • MiniSorp yta
  • Gjuten av speciell polyetenformulering
  • För vätskefasimmunanalyser, inklusive RIA, för lagring av reagens eller uppsamling av kromatografiska fraktioner
Immunanalysrör i fast fas:
  • PolySorp och MaxiSorp ytor tillgängliga för val av optimal bindning
  • För fastfasimmunotekniker som IRMA, ELISA och ILMA
  • Certifierad bindningshomogenitet
  • Högkvalitativ –polystyren för optimal kvalitet
  • StarTubes design ger högre känslighet och snabbare analystider
  • Förbättrar analysens känslighet och minskar inkubationstiderna
Rekommenderas för:
  • ELISA
  • Fast fas RIA
  • RIA i flytande fas
  • Provförvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polyeten
Produkttyp Immuno Rör och propp
Yta MiniSorp
Längd (metrisk) 70 mm
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Antal per förpackning 150
nr per ärende 3600
Volym (metrisk) 4 ml