Läs mer
STEMCELL Technologies ImmunoCult™ Human CD3/CD28/CD2 T Cell Activator
Produktkod. 15585273
Encompass
Kvantitet:
2 ml
5 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
Produktkod. 15585273
Brand: STEMCELL Technologies 10970
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human T cell activation and expansion reagent
  • Achieve robust activation and expansion of T cells in the absence of magnetic beads, feeder cells, or antigens
  • This product's gentle activation stimulus ensures a high viability of activated T cells, which can be further expanded in ImmunoCult™-XF T Cell Expansion Medium (Catalog #10981) or other media for culturing human T cells
  • ImmunoCult™ Human CD3/CD28/CD2 T Cell Activator consists of soluble tetrameric antibody complexes that bind to and cross-link CD3, CD28, and CD2 cell surface ligands, thereby providing the required primary and co-stimulatory signals for T cell activation
  • This product is designed for cell therapy research applications, but may be qualified for use as an ancillary material (AM) following the framework outlined in USP<1043>
  • Contact STEMCELL Technologies to learn how we can work with you to qualify this reagent as an AM under an approved investigational new drug (IND) or clinical trial application (CTA)
Specifikationer
Celltyp T Cells, T Cells, CD4+, T Cells, CD8+
För användning med (applikation) Activation, Cell Culture, Expansion
Kvantitet 2 ml
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.