Läs mer
Karl Hecht™ Immunofluorescerande tryckta objektglas
Produktkod. 10053881
Change view
Beläggning:
Blå epoxi
Produktkod. Beläggning
10053881 Blå epoxi
1 options
Produktkod. 10053881 Leverantör Karl Hecht™ Leverantörsnummer 42424010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1364.27 SEK
    985.38 SEK / Paket med 100
    Save 378.89 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
CE-märkt med blå epoxibeläggning.
  • 1 cirkel på ca. 8 mm diameter
  • Tjocklek på ca. 1 mm
  • Slidstorlek på ca. 75 x 25 mm
  • 100/kartong
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Antal per förpackning 100
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Certifikat och efterlevnad CE
Beläggning Blå epoxi
Beskrivning 1 cirkel med 8 mm diameter
För användning med (applikation) I mmunofluorescensapplikationer
Mått (L x B) 75 x 25 mm