Läs mer
Greiner Bio-One IMP CT™ 96-brunnens proteinkristallisationsplatta
Beskrivning
- Låg profil
- Polystyren
- Koniska brunnar
- Flat Bottom
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | Crystallization Microplate |
| Material | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Well Shape | Konisk botten (V-brunn) |
| För användning med (applikation) | Mikrobatchkristallisation |
| Profil | Låg |
| Visa mer |