Läs mer
IKA™ MF 10.2 Slagsliphuvud
Handla allt IKA Produkter
Hårdhet:
Upp till 6° Mols
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innan det släpps ut passerar det malda materialet genom en sikt. Denna sikt är utbytbar och finns i olika hålstorlekar (inkl ej med leverans). Det malda materialet kan sedan samlas upp med ett NS 29 standardjordkärl.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Slagsliphuvud |
| Mått (L x B x H) | 300 x 320 x 450 mm |
| För användning med (utrustning) | För krossning av spröda, hårda material som mineraler, byggmaterial upp till Mohs hårdhet 6 |
| Hårdhet | Upp till 6° Mols |
| Höjd (metrisk) | 450 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Vikt (metrisk) | 2.7 kg |
| Bredd (engelska) | 12,6 tum |
| Bredd (metrisk) | 320 mm |