Beskrivning
Idealisk att använda i kombination med OHAUS vågar och vågar i laboratorie-, industri- och utbildningstillämpningar för att säkerställa korrekt dokumentation av vägningsresultat.
- AC adapter ingår
- RS233 kommunikation
- ABS-hus
- Statusindikator, 40 tecken per rad, kompatibel med löpande etikettpapper, utför noll- och tarering direkt från skrivaren
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 180 x 106 x 88 mm |
| Bredd (metrisk) | 1.6 mm |
| Höjd (metrisk) | 88 mm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Impact skrivare |