Läs mer
Honeywell™ Impact Pro Amplification hörselkåpa
:
Svart, NNR: 30, SNR: 33
Beskrivning
- Röstförstärkning för kommunikation på räckvidden
- Automatisk 4-timmars avstängning ökar batteritiden
- Ansluts till MP3-spelare, smarta telefoner och skannerradio
- Externt batterifack
- Gummibelagda tryckpunkter förhindrar att pistolen repar
- En enda ström- och volymkontrollknapp
- Aggressiv taktisk styling
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU-direktiv: 89/686/EEC, EG-kategori PPE: Kategori II, standarder: EN 352-1:2002, EN 352-4:2001, EN 352-8:2008, ISO 4869-1:1990, ISO 4869-2:1994, ISO 4869-3:2007, Laboratorium: PZT GmbH, An der Junkerei 48 F D-26389 Wilhelmshaven Tyskland, anmält organnummer: 1974 |
| För användning med (applikation) | Regering, brottsbekämpning, militär, brusreducering, skjutvapen |
| Noise Reduction Rating (NRR) | NNR: 30 dB, SNR: 33 dB |
| Inkluderar | 2 AAA-batterier och 3,5 ljudingångskabel |