Läs mer
BRAND™ Slagtålig polystyren laboratoriespatlar
Produktkod. p-8010356 Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
Beskrivning:
Dubbel spatel
Spatel/sked kombination
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15211389
Brand: BRAND™ 139815
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slagtålig polystyren. Finns med dubbla spateländar eller en kombination av spatel och sked.
  • Slagtålig polystyrenkonstruktion
  • Grön till färgen
  • Levereras i förpackningar om 10 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 10 Pk.
Beskrivning Dubbel spatel
Färg Klart
Produkttyp Spatel
Material Polystyren
Längd (metrisk) 180 mm