Läs mer
Thermo Scientific™ Impellerhylsa och koppling för drivaxel DS300
Produktkod. 30040275 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
För användning med (utrustning):
108 cm (43 tum) Drivaxel
66 cm (26 tum) Drivaxel
84 cm (33 tum) Drivaxel
Produktkod. 30040275
Brand: Thermo Scientific™ SH30749.11
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Impellerhylsan för blandning med öppen topp stöder blandningsapplikationer i bioproduktion med Thermo Scientific™ Bioprocessbehållare (BPC) för Thermo Scientific™ HyPerforma™ Engångsblandare, med impellerbaserad blandning i öppen eller stängd design.
  • För användning med den öppna toppen BPC tankliner och återanvändbart nav.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 l
För användning med (utrustning) 66 cm (26 tum) Drivaxel
Typ Impellerhylsa