Läs mer
Thermo Scientific™ Impellerhylsa och koppling för drivaxel DS300
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 l
100 l
200 l
För användning med (utrustning):
108 cm (43 tum) Drivaxel
66 cm (26 tum) Drivaxel
84 cm (33 tum) Drivaxel
Beskrivning
- För användning med den öppna toppen BPC tankliner och återanvändbart nav.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 l |
| För användning med (utrustning) | 84 cm (33 tum) Drivaxel |
| Typ | Impellerhylsa |