Läs mer
Thermo Scientific™ Impellerhylsa för blandning med öppen topp, för 200 L HyPerforma™ Engångsmixer BPC
Produktkod. 30040284 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produktkod. 30040284 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SH30749.08
 Begränsad artikel
I lager
Stöd impellerbaserad blandning i bioproduktion med dessa bioprocessbehållare.
Mixer för engångsbruk (S.U.M. ) BPC alternativen inkluderar:
  • Öppen toppliner för återfuktning av media/buffert
  • Stängd BPC med pulverport för innesluten media/bufferthydrering
  • Stängd BPC med pulverport och övervakningsprobkapacitet
  • Stängd BPC för vätske-vätskeblandning av kritiska sterila lösningar såsom sammanslagning av fraktioner eller bearbetning av mellanlösningar
  • Stängd BPC för vätske-vätskeblandning med övervakningsprobkapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) HyPerforma 50 L engångsblandare, DS 300 engångsblandare
Produkttyp Impellerhylsa
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 200 L
Produktlinje HyPerforma