Läs mer
Imperatorin, TRC
Produktkod. 30132989
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet
30132989 10 mg
30136316 25 mg
17954475 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30132989 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI49500010MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 482-44-0
Molekylformel C16 H14 O4
Molekylvikt (g/mol) 270.28
Synonym 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]- (8CI,9CI), Imperatorin (6CI), 8-Isopent-2-enyloxy-6,7-furanocoumarin, 8-Isopentenyloxypsoralene, Ammidin, Marmelide, Marmelosin, NSC 402949
IUPAC-namn 9-(3-methylbut-2-enoxy)furo[3,2-g]chromen-7-one
LEDER CC(=CCOc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13)C
Specifica
Kemiskt namn eller material Imperatorin
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Formel vikt 270.0892
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.