Läs mer
Imperatorin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imperatorin |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 270.0892 |